Principaux documents
347108
Sigma-Aldrich
Decylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)9MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.846 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2;;/h1,3-10H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
UPTQKRMNWABXMZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup