339113
Tantalum(V) ethoxide
99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Pentaethoxytantalum, Pentaethyl tantalate, Tantalum ethylate, Tantalum pentaethoxide, Tantalum(V) ethoxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tantalum
reagent type: catalyst
Impuretés
<2 wt. % toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
pb
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
Pf
21 °C (lit.)
Densité
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
Clé InChI
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.