Key Documents
383333
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) butoxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Pentabutoxytantalum
About This Item
Formule linéaire :
Ta(OCH2CH2CH2CH3)5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tantalum
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Densité
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
Clé InChI
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup