338125
(R)-(−)-Glycidyl butyrate
96%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Oxirane-2-methanol butyrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D −31°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
197 °C (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-3-7(8)10-5-6-4-9-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup