335193
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or chunks
solid
Composition
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration
Degree of hydration, ≤1
Pertinence de la réaction
core: copper
Pf
130-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
Clé InChI
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable