333115
2-Isopropylmalic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-2-isopropylsuccinic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable