Principaux documents
329991
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane
97%
Synonyme(s) :
Chloroacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.55
Numéro Beilstein :
103229
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
157-158 °C (lit.)
Densité
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ether
Chaîne SMILES 
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane is commonly used in industrial manufacturing processes.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
J Luong et al.
Journal of chromatography. A, 1255, 216-220 (2012-03-14)
Oxygenated compounds like methanol, ethanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, acetaldehyde, crotonaldehyde, ethylene oxide, tetrahydrofuran, 1,4-dioxane, 1,3-dioxolane, and 2-chloromethyl-1,3-dioxolane are commonly encountered in industrial manufacturing processes. Despite the availability of a variety of column stationary phases for chromatographic separation, it is difficult