Principaux documents
323144
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α−Methyl-2-naphthalenemethanol
98%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethanol
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Beilstein:
2042396
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −40°, c = 5 in ethanol
Pf
70-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
AXRKCRWZRKETCK-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high