Principaux documents
318361
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphorsulfonylimine
99%
Synonyme(s) :
(1S)-(−)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide, (3aS)-(−)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.30
Beilstein:
85296
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Activité optique
[α]19/D −34°, c = 1 in chloroform
Pf
228-230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C2CC[C@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m1/s1
Clé InChI
ZAHOEBNYVSWBBW-OMNKOJBGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable