Key Documents
402451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro Beilstein :
4308995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
Pf
131-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
Clé InChI
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Application
Used for α-amino acid synthesis and the preparation of β-lactam antibiotics.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)