Principaux documents
304077
Sigma-Aldrich
3-Methylcrotonaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Beilstein:
1734740
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.462
pb
133-135 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 110 g/L at 20 °C
Densité
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methylcrotonaldehyde is an α, β-unsaturated aldehyde. Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde was reported. The hydrogenation of 3-methylcrotonaldehyde over Ru, Pt and Rh was investigated.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Electrochemical dimerization of 3-methylcrotonaldehyde.
Mandell L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(12), 1683-1685 (1971)
Geometric and electronic effects in the selective hydrogenation of a, ?-unsaturated aldehydes over zeolite-supported metals.
Blackmond DG, et al.
J. Catal., 131(2), 401-411 (1991)