302392
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
60-62 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(2-6)3-7/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
USXVPPOARMSYGY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter