300004
Trifluoroacetyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.47
Beilstein:
1098994
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
−27 °C (lit.)
Pf
−146 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
Clé InChI
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Supplied in a Sure/Pac™ cylinder and has a 316 stainless steel diaphragm valve with a male 1/4" NPTF outlet thread (Z168637) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles