Key Documents
692050
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethyl)-4-(trifluoromethyl) benzene, 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8BrF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.487
Densité
1.499 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable