282960
Quinhydrone
97%
Synonyme(s) :
Hydroquinone: benzoquinone 1:1 complex
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Composition
Carbon, 63.7-68.4%
Pf
167-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(O)cc1.O=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
Clé InChI
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves