28115
Crotyl chloride
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Synonyme(s) :
cis,trans-1-Chloro-2-butene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
technical
Pureté
~70% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
~30% 3-chloro-1-butene
Indice de réfraction
n20/D 1.430
Point d'ébullition
85-86 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 14 g/L at 20 °C
Densité
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
- in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter