Key Documents
277614
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
N-Methyl-13C-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2N(13CH3)NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Pf
61-62 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([13CH3])N=O
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2+1
Clé InChI
FFKZOUIEAHOBHW-VQEHIDDOSA-N
Caractéristiques et avantages
Convenient source of diazomethane-13C.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable