Principaux documents
329908
Sigma-Aldrich
Diazald®-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2N(CD3)NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
60-63 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2D3
Clé InChI
FFKZOUIEAHOBHW-BMSJAHLVSA-N
Catégories apparentées
Application
Reagent for preparing diazomethane of higher isotopic purity than is available using the Deutero-Diazald prep set.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable