274852
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
98%
Synonyme(s) :
N-Hydroxy-N-phenylbenzamide, N-Phenylbenzohydroxamic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
118-120 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ON(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
Clé InChI
YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable