273910
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(2S)-2-(Dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid, N,N-Dimethylphenylalanine
About This Item
Produits recommandés
product name
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +77°, c = 1.3 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
225-227 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Clé InChI
HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable