270385
Tétrahydrofurane
≥99.9%, HPLC grade, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
65-67 °C
143 mmHg ( 20 °C)
Produits recommandés
Nom du produit
Tétrahydrofurane, HPLC grade, ≥99.9%, inhibitor-free
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Produit purifié par
glass distillation
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.020% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 212 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.18
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Chaîne SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup