263389
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
technical grade, 80%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
80%
Forme
solid
Pf
50-55 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES
NCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F6N/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4,16H2
Clé InChI
DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges