260088
3-Bromophenylacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
3-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
pb
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
27-28 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES
Brc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- a series of aminoethylbiphenyls, novel 5-HT7 receptor ligands
- 2-(1-cyano-1-(3-bromophenyl))methylidene-3-phenylthiazolidine-4,5-dione
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup