252042
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
4,5-Dimethoxyanthranilic acid, 6-Aminoveratric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
169-173 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable