Principaux documents
24350
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylchloroacetamide
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.57
Beilstein:
969568
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Densité
1.182 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
chloro
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide (N,N-dimethylchloroacetamide) was used in the synthesis of (S)-carbinoxamine.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Asymmetric synthesis of (S)-carbinoxamine. New aspects of oxazaborolidine-catalyzed enantioselective carbonyl reduction.
Corey EJ and Helal CJ.
Tetrahedron Letters, 37(32), 5675-5678 (1996)