239399
1,2-Bis(3-aminopropylamino)ethane
technical grade, 94%
Synonyme(s) :
3,3′-Ethylenediiminodipropylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
94%
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Point d'ébullition
150-160 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCNCCNCCCN
InChI
1S/C8H22N4/c9-3-1-5-11-7-8-12-6-2-4-10/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
RXFCIXRFAJRBSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3