Key Documents
227544
Sigma-Aldrich
trans-2-Éthoxy-5-(1-propényl)phénol
97%
Synonyme(s) :
Propénylguaéthol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Application
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol was used in the synthesis of 2S-((E)-2-ethoxy-5-propenyl-phenoxy)-1-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-propane-1-one.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ai-Lan Lee et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(22), 3957-3966 (2003-12-11)
A general asymmetric route to both enantiomers of polysphorin has been developed. The route utilizes polymer-supported reagents, catalysts and scavengers to minimise the need for aqueous work-up and chromatography. This includes application of a method to scavenge 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ) and