Key Documents
227471
Sigma-Aldrich
Amyl acetate, mixture of isomers
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
Synonyme(s) :
Pentyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.402
Densité
0.876 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
Clé InChI
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Amyl acetate is an olfactant. The sensitivity of rat pups towards amyl acetate was studied.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)