Principaux documents
226181
Sigma-Aldrich
Chloro(chloromethyl)dimethylsilane
98%
Synonyme(s) :
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane, CMDMCS
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2Si(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.09
Beilstein:
1731933
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
114 °C/752 mmHg (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6552-6552 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 1449-1449 (1993)