219126
β-Butyrolactone
98%
Synonyme(s) :
beta-Butyrolactone, β-Methyl-β-propiolactone, 3-Hydroxybutyric acid β-lactone, 4-Methyl-2-oxetanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
pb
71-73 °C/29 mmHg (lit.)
Pf
−43.5 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CC1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
GSCLMSFRWBPUSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique