Principaux documents
196479
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
2-Phenylcinchoninic acid, Cinchophen
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
214-215 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble 1g in 120ml(lit.)
chloroform: soluble 1g in 400ml(lit.)
diethyl ether: soluble 1g in 100ml(lit.)
water: insoluble(lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16(19)13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H,(H,18,19)
Clé InChI
YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Phenyl-4-quinolinecarboxylic acid on reaction with 5-aryl-2,3-dihydro-2,3-furandiones yields β-aroylpyruvoyl hydrazide of 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
[Atophan intoxication].
W ROSE
Archiv fur Toxikologie, 19, 158-163 (1961-01-01)
[THERAPY OF GOUTY ARTHROPATHY].
V MECCOLI
La Clinica terapeutica, 27, 517-523 (1963-12-15)
[DISTRIBUTION AND CONTENT OF RIBONUCLEOPROTEINS IN THE SMALL INTESTINE MUCOUS MEMBRANE IN CHRONIC EXPERIMENTAL STOMACH ULCER IN DOGS].
S A DALIMOV et al.
Meditsinskii zhurnal Uzbekistana, 39, 50-53 (1963-08-01)
[Gout].
Y OSHIMA
Naika. Internal medicine, 10, 1101-1102 (1962-12-01)
Amides and hydrazides of aroylpyrivic acids. Part 6 Synthesis and study of antiinflammatory and analgesic activity of ?-aroylpyruvoyl hydrazides of 2-methyl (phenyl)-4-quinolinecarboxylic acids.
Milyutin AV, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 32(8), 422-424 (1998)