196371
4-Bromo-2,6-xylenol
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-2,6-dimethylphenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(Br)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Clé InChI
ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable