191140
7-Aminocephalosporanic acid
98%
Synonyme(s) :
7-ACA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]19/D +90°, c = 0.5 in KH2PO4/trace NaOH
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (lit.)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Application(s)
peptide synthesis
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1
Clé InChI
HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Description générale
Application
- Cefotaxime by acylation reaction with S-benzothiazol-2-yl(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)thioacetate (MAEM) in the presence of triethylamine.
- Cefpodoxime proxetil, a third-generation antibiotic via cefotaxime intermediate.
- Sodium 3′-substituted cephalosporanate sulfone derivatives as potential inhibitors of β-lactamase.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves