187836
1,3-Dimethyladamantane
≥99%
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Densité
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
Clé InChI
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup