182680
Poly(vinyl formal)
powder
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Température de transition
Tg 108 °C
Densité
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O(COC=C)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
Clé InChI
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable