Merck
Toutes les photos(5)
Documents
PVP40
Sigma-Aldrich
Polyvinylpyrrolidone
average mol wt 40,000
Synonyme(s) :
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Formule linéaire :
(C6H9NO)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (oragnic)
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average mol wt 40,000
Impuretés
<5.0% water (Karl Fischer)
Indice de viscosité
29-32(lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES 
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La polyvinylpyrrolidone (PVP) peut former des complexes avec les composés phénoliques et les alcaloïdes. La formation de complexes permet d′éliminer les composés phénoliques et les alcaloïdes des échantillons végétaux, empêchant ainsi les modification des protéines et toute interférence qu′ils peuvent entraîner lors de la détermination spectrophotométrique de la teneur en protéines. La PVP pourrait également améliorer la stabilité des enzymes.
La polyvinylpyrrolidone (PVP), un polymère de synthèse aux multiples fonctions, présente une certaine utilité dans la recherche en sciences de la vie et en biochimie. Ce polymère hydrosoluble et polyvalent sert d'agent stabilisant, d'émulsifiant, d'agent dispersant, d'agent solubilisant, de colloïde protecteur et d'agent complexant. Ses propriétés de colloïde protecteur sont particulièrement utiles pour stabiliser les protéines, les enzymes et autres substances biologiques.
Application
La polyvinylpyrrolidone a servi à la purification de glutamine synthétases à partir d′échantillons de plantes. Elle a été utilisée pour bloquer la membrane en PVDF (difluorure de polyvinylidène) pour éviter les liaisons non spécifiques.
Caractéristiques et avantages
  • Tensioactif particulièrement polyvalent pour vos recherches en sciences de la vie et en biochimie.
  • Excellent agent de solubilisation et de complexation.
Autres remarques
Le polyvinylpyrrolidone est un constituant de la solution de Denhardt et est inclus à une concentration de 1 % (p/v) dans la solution-mère standard 50X.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Glutamine Synthetases of Higher Plants : Evidence for a Specific Isoform Content Related to Their Possible Physiological Role and Their Compartmentation within the Leaf.
McNally SF et al.
Plant Physiology, 72, 22-22 (1983)
Structural analysis of N- and O-glycans released from glycoproteins.
Jensen PH et al.
Nature Protocols, 7, 1299-1299 (2012)
Angiotensin II inhibits insulin signaling in aortic smooth muscle cells at multiple levels. A potential role for serine phosphorylation in insulin/angiotensin II crosstalk.
Folli F et al.
The Journal of Clinical Investigation, 100, 2158-2158 (1997)
Manna Crespan et al.
Scientific reports, 10(1), 7206-7206 (2020-05-01)
'Glera' and 'Ribolla Gialla' are the most economically relevant local grapevine cultivars of Friuli Venezia Giulia region (north-eastern Italy). 'Glera' is used to produce the world-renowned Prosecco wine. 'Ribolla Gialla' cultivation is constantly increasing due to the strong demand for
Quantification of the Antioxidant Activity in Salt-Stressed Tissues.
Maksimovic JJD and Zivanovic BD
Plant Salt Tolerance: Methods and Protocols, 237-237 (2012)
Protocoles
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.