Principaux documents
177024
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexylamine
98%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H10NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
65-66 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C8H13N/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h1H,3-7,9H2
Clé InChI
GDKOYYDQISQOMH-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Ethynylcyclohexylamine was used in the synthesis of bicyclic and tetracyclic compounds. It was also used as a substrate in the reaction of a series of alkynes with mercury(II)acetate.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cyclization reaction of cyclopentadienone with prop-2-yn-1-ol in priority to Diels?Alder reaction.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4235-4239 (2006)
Bassetti M and Floris B.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 227-233 (1988)