150223
N-Methylpropargylamine
95%
Synonyme(s) :
3-Methylamino-1-propyne
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Impuretés
2-3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
82-84 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-3-4-5-2/h1,5H,4H2,2H3
Clé InChI
HQFYIDOMCULPIW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter