Key Documents
17380
Sigma-Aldrich
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
BTFFH, Fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16F7N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Fluoro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, ≥99.0% (T)
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
154-160 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
Clé InChI
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for synthesis of immonium-type coupling reagents
Autres remarques
Convenient peptide coupling reagent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)