Principaux documents
166561
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl acetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2(CH2)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ester
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)