Principaux documents
163848
Sigma-Aldrich
α-Fluorocinnamic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=C(F)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
290 °C (lit.)
Pf
156-159 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C(F)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)/b8-6-
Clé InChI
QONCEXMULRJPPY-VURMDHGXSA-N
Description générale
α-Fluorocinnamic acid undergoes decarboxylation reaction on heating in the presence of copper to yield β-fluorostyrene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of terminal monofluoro olefins.
Van S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2117-2133 (2002)