Principaux documents
155233
Sigma-Aldrich
3-Piperidinemethanol
96%
Synonyme(s) :
3-(Hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
106-107 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
Clé InChI
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The standard molar energy of combustion of 3-Piperidinemethanol has been studied.
Application
Reactant for synthesis of:
CB2 receptor agonists for the treatment of chronic pain
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Quorum sensing modulators
Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors
P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
Soluble epoxide hydrolase inhibitors
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(27), 13356-13362 (2006-07-21)
The standard (p degrees = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation of 2-, 3-, and 4-chloroaniline were derived from the standard molar energies of combustion, in oxygen, at T = 298.15 K, measured by rotating bomb combustion calorimetry. The Calvet