15469
Boc-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-L-homophenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
76-80 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Clé InChI
MCODLPJUFHPVQP-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves