Key Documents
149012
Sigma-Aldrich
Dimethyl suberate
99%
Synonyme(s) :
Octanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2C(CH2)6CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
268 °C (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of [11-2H2], [8-2H2], [7-2H2], [6-2H2], [5-2H2], [4-2H2] and [3-2H2] cis-9-octadecenoates.
Tulloch AP.
Chemistry and Physics of Lipids, 25(3), 225-235 (1979)