538035
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
1,4-CHDA-HP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
164-167 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
- axial, axial (a,a) trans-isomer
- equatorial, equatorial (e,e) trans-isomer
- a,e cis-isomer
Application
- polyesters
- polyamides
- poly(butylene adipate-co-butylene 1,4-cyclohexanedicarboxylate) copolyester
- various polyester polyols
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable