Key Documents
148067
Sigma-Aldrich
Glycidyl 4-methoxyphenyl ether
99%
Synonyme(s) :
2,3-Epoxypropyl 4-methoxyphenyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
45-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clé InChI
AVWGFHZLPMLKBL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Ya'nan Wang et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-30)
Ring-opening copolymerization (ROCOP) is an effective means to prepare functionalized polyester. In this work, a type of selenide-containing polyesters with controllable structure, molecular weight, and molecular weight distribution was successfully prepared by ROCOP of γ-selenobutyrolactone and epoxy compounds. The influence