138711
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
115-120 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1c(OC)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable