133051
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Synonyme(s) :
(±)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol, sec-Butylcarbinol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
pb
130 °C mmHg (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
108.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42.5 °C - closed cup