132071
1,3,5-Triethylbenzene
≥97%
Synonyme(s) :
1,3,5-Triethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1cc(CC)cc(CC)c1
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-11(5-2)9-12(6-3)8-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter