Key Documents
131563
Sigma-Aldrich
Propyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
NSC 50539
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
235-238 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for the carboxylation of styrene oxide
Reactant involved in:
  • Epoxidation of arylalkenes
  • Boration of allylic epoxides
  • Wittig reactions
  • Selective dimerization of α-olefins
  • Synthesis of indoles
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable